Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Anschlussadapter mit Glasolive
Ermöglicht den Anschluss eines Kühlers an einen Auffangkolben. Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogene Anschlussadapter mit Glasolive können direkt beheizt werden und halten den typischen Temperaturschwankungen im Labor stand.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05275001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- NS-Buchse und NS-Kegel
- 105°-Winkel
- Vakuumanschluss
- Glasolive mit Abtropfspitze
- Erfüllt die DIN 12594-Normen
Spezifikation
Gebogener Empfängeradapter mit Glasolive | |
Duran Glas | |
DIN 12594 | |
NS 14/23 |