Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Anschlussadapter mit Glasolive
Ermöglicht den Anschluss eines Kühlers an einen Auffangkolben. Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogene Anschlussadapter mit Glasolive können direkt beheizt werden und halten den typischen Temperaturschwankungen im Labor stand.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05275004
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11876194
  • 60.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • NS-Buchse und NS-Kegel
  • 105°-Winkel
  • Vakuumanschluss
  • Glasolive mit Abtropfspitze
  • Erfüllt die DIN 12594-Normen
Spezifikation
Spezifikation
Gebogener Empfängeradapter mit Glasolive
Duran Glas
DIN 12594
NS 29/32