Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Adapter
Schlauchanschluss möglich. Die Lenz Laborglasinstrumente™ gebogenen Adapter verfügen über eine um 90 ° gebogene Glasolive.
15.00 € - 65.00 €
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11816084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05095001 |
NS 14/23 | Gebogener Konusadapter |
19.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11896154
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05095003 |
NS 24/29 | Gebogener Konusadapter |
17.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11856174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05103004 |
NS 29/32 | Gebogener Steckeradapter |
39.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11876144
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05103001 |
NS 14/23 | Gebogener Steckeradapter |
15.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11856194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05095002 |
NS 19/26 | Gebogener Konusadapter |
19.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10740232
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05285104 |
NS 29/32 obere Buchse, 29/32 NS untere Buchse | Gebogener Steckeradapter |
65.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Aus DURAN™ Rohren
- Mit NS-Hülse
- Bohrung: 2.5 mm
Spezifikation
Duran Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Adapter