Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Adapter
Artikelnummer. 11856174
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32 obere Buchse, 29/32 NS untere Buchse
Typ:
Gebogener Konusadapter
Gebogener Steckeradapter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11856174
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05103004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schlauchanschluss möglich. Die Lenz Laborglasinstrumente™ gebogenen Adapter verfügen über eine um 90 ° gebogene Glasolive.
  • Aus DURAN™ Rohren
  • Mit NS-Hülse
  • Bohrung: 2,5 mm
Spezifikation
Typ Gebogener Steckeradapter
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung NS 29/32