Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Adapter
Schlauchanschluss möglich. Die Lenz Laborglasinstrumente™ gebogenen Adapter verfügen über eine um 90 ° gebogene Glasolive.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05095001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus DURAN™ Rohren
- Mit NS-Hülse
- Bohrung: 2,5 mm
Spezifikation
Gebogener Konusadapter | |
Duran Glas | |
NS 14/23 |