Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Probenschaufeln, rot
Ideale Formen und Größen für die Probenahme, besonders aus Weithalsbehältern
42.85 € - 278.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schaufel |
---|---|
Material | Polystyrol |
Enthält | Sterilisationszertifikat |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15550132
|
Bel-Art™
H36904-2010 |
125 mL | Schaufel | N/A | |||||
15570132
|
Bel-Art™
H36906-2010 |
250 ml | Schaufel |
67.51 €
10 Packungen |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15530132
|
Bel-Art™
H36902-2010 |
60 mL | Schaufel |
42.85 €
10 Packungen |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11781776
|
Bel-Art™
H36902-2002 |
60 mL | Schaufel |
186.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11761776
|
Bel-Art™
H36906-2008 |
250 ml | Schaufel |
278.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11771776
|
Bel-Art™
H36904-2004 |
125 mL | Schaufel |
190.41 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Ideale Formen und Größen für die Probenahme, besonders aus Weithalsbehältern
Diese einteiligen Schaufeln sind für verschiedene Kapazitäten ausgelegt und bestehen aus schlagfestem Polystyrol
- 2 oz.- und 4 oz.-Probenschaufeln haben einen langen Griff, der den Abstand zwischen der Hand und der Probe vergrößert
- Wenn sie auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, bleiben sie aufrecht; sie können als Wägeschiffchen verwendet werden
- Die farbige Schaufel verringert die Gefahr, versehentlich in einer Probe zurückgelassen zu werden; sie kann als Code dienen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, und bietet einen kontraststarken Hintergrund für helle Proben
- Hergestellt aus FDA-konformen Materialien
- Einzeln versiegelt und sterilisiert in einem Polyethylenbeutel; bereit für den einmaligen sterilen Gebrauch und die Entsorgung
- Chargenstempel für genaue Chargenverfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Schaufel | |
Sterilisationszertifikat | |
Steril | |
FDA | |
Weithalsbehälter |
Polystyrol | |
Ja | |
Hellrot | |
Die speziell für die Probenahme aus Weithalsbehältern entwickelte Lösung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Probenreste in der Schaufel verbleiben oder die Schaufel versehentlich in einer Probe zurückbleibt |