Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Probenschaufeln, rot
Ideale Formen und Größen für die Probenahme, besonders aus Weithalsbehältern
Marke:  Bel-Art™ H36902-2010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15530132
  • 42.85 € / 10 Packungen
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideale Formen und Größen für die Probenahme, besonders aus Weithalsbehältern
Diese einteiligen Schaufeln sind für verschiedene Kapazitäten ausgelegt und bestehen aus schlagfestem Polystyrol
  • 2 oz.- und 4 oz.-Probenschaufeln haben einen langen Griff, der den Abstand zwischen der Hand und der Probe vergrößert
  • Wenn sie auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, bleiben sie aufrecht; sie können als Wägeschiffchen verwendet werden
  • Die farbige Schaufel verringert die Gefahr, versehentlich in einer Probe zurückgelassen zu werden; sie kann als Code dienen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, und bietet einen kontraststarken Hintergrund für helle Proben
  • Hergestellt aus FDA-konformen Materialien
  • Einzeln versiegelt und sterilisiert in einem Polyethylenbeutel; bereit für den einmaligen sterilen Gebrauch und die Entsorgung
  • Chargenstempel für genaue Chargenverfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Sterilisationszertifikat
2 oz.
Ja
Hellrot
Die speziell für die Probenahme aus Weithalsbehältern entwickelte Lösung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Probenreste in der Schaufel verbleiben oder die Schaufel versehentlich in einer Probe zurückbleibt
10 Packungen
1,12 in.
2,9 cm
8 in.
5 Zoll
7,6 cm
1.62 Zoll
4,1 cm
Polystyrol
Lang
60 mL
Steril
FDA
Weithalsbehälter
8 x 1,62 x 1,12 in. (20,3 x 4,1 x 2,9 cm)
1 Zoll
2,5 cm
3 Zoll
20,3 cm
12,7 cm
1 Zoll
2,5 cm