Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Probenschaufeln, rot
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
Menge:
10 Packungen
100/Karton
Packungsgröße:
10 Packungen
100 Stück
Beschreibung
Ideale Formen und Größen für die Probenahme, besonders aus Weithalsbehältern
Diese einteiligen Schaufeln sind für verschiedene Kapazitäten ausgelegt und bestehen aus schlagfestem Polystyrol
- 2 oz.- und 4 oz.-Probenschaufeln haben einen langen Griff, der den Abstand zwischen der Hand und der Probe vergrößert
- Wenn sie auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, bleiben sie aufrecht; sie können als Wägeschiffchen verwendet werden
- Die farbige Schaufel verringert die Gefahr, versehentlich in einer Probe zurückgelassen zu werden; sie kann als Code dienen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, und bietet einen kontraststarken Hintergrund für helle Proben
- Hergestellt aus FDA-konformen Materialien
- Einzeln versiegelt und sterilisiert in einem Polyethylenbeutel; bereit für den einmaligen sterilen Gebrauch und die Entsorgung
- Chargenstempel für genaue Chargenverfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Karton |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Farbe | Hellrot |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Schaufel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Weithalsbehälter |
| Mehr anzeigen |