Learn More
Bel-Art™ Poxygrid™ Beutelhalter für biologische Gefahrstoffe
Dieses kostengünstige und praktische Tischentsorgungssystem eignet sich optimal zur Aufnahme von Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen usw. während des täglichen Gebrauchs
14.15 € - 68.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12.7 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
13472509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F13193-0102
Beutelhalter-Abdeckung Nur Passgenaue Kunststoffabdeckung
14.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15220828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F13193-0500
Poxygrid™ Beutelhalter-Kit für biologischen Gefahrstoffe Komplettes Kit: Beutelhalter, Deckel und Beutel (100 Stück)
68.00 €
1 Set
Verfügbar ab: 22-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses kostengünstige und praktische Tischentsorgungssystem eignet sich optimal zur Aufnahme von Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen usw. während des täglichen Gebrauchs.
  • Die passgenaue Abdeckung aus Polypropylen sorgt für sicheren Halt des Beutels
  • Wiederverwendbar; kann von Hand oder in Geschirrspülmaschinen gereinigt werden; autoklavierbar
  • Die Abdeckung erfüllt die Anforderungen von 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), die eine Abdeckung für jeden Container erfordert, der zur Lagerung, zum Transport oder zum Versand von biogefährlichen Abfällen verwendet wird
  • Das Kit enthält 100 Bench Top Beutel für biologische Gefahrenstoffe (03-410-591) und kann auch mit Clavies Autoklavierbaren Beuteln (01-815-6) verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Ja
5 in.
12.7 cm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Poxygrid™ Beutelhalter für biologische Gefahrstoffe