Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ NMR-Probenröhrchengestell
Für Organisation und Schutz dünnwandiger NMR-Röhrchen.
Marke: Bel Art™ F18854-0003
59.97 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus solidem, stabilen Polypropylen
- Hemisphärische Wells in den Wiegenröhrchen der unteren Etage
- Griffe in der Endplatte sorgen für einfachen Transport
- Gestelle können sicher gestapelt werden, um Tischplatz zu sparen
- Halten bis zu 72 Röhrchen in einer 6 x 12-Anordnung
- Chemikalienbeständig und autoklavierbar
- Abmessungen: 21 L x 11 B x 22 cm (8 3/8 x 4 1/2; x 8 3/4 in.)
Spezifikation
Rack Only | |
6 x 12 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Rectangular | |
NMR tubes | |
8,375 in. | |
4,5 in. | |
8,75 in. |
NMR-Probenröhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (72,3 mm) | |
72 | |
Zum Halten dünnwandiger Röhrchen für die Kernspinresonanz mit einem Außendurchmesser von 3 mm. | |
21 cm | |
11 cm | |
22 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
15Stunden
23Minuten
52Sekunden
8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ NMR-Probenröhrchengestell > Für 3 mm ADNMR-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur