Learn More
Bel-Art™ SCHWIMMGESTELL 24 MIKROROEHRCH MIKROROEHRCHE
Kompakt und preisgünstig
Marke: Bel-Art™ F18876-0000
43.01 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Compact and economical
Inkubieren von bis zu 24 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen in einem Wasserbad
- Mikroröhrchen werden festgehalten und dann freigelassen, wenn das Gestell auf einen Tisch gedrückt wird
- Abmessungen: 11.9 x 7.8 cm (4.68 x 3.06 in.)
- Einfach zu beladen
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen | |
Nicht autoklavierbar | |
Röhrchen (1,5 ml) | |
24 | |
None | |
Non-sterile | |
11,9 x 7,8 x 7,3cm (4,68 x 3,06 x 2,93 in.) | |
4,68 in. | |
3,06 in. | |
2,93 in. |
6 x 4 | |
Translucent | |
Polypropylene | |
Rectangular | |
No | |
4/Pckg. | |
11,9 cm | |
7,8 cm | |
7,3 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
39Stunden
4Minuten
23Sekunden
32