Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Fisher BioReagents
CAS: 7786-30-3 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Marke: Fisher BioReagents BP214-500
21.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Poly-Flasche; 500 g
Magnesiumchlorid eignet sich für die Herstellung von Pufferlösungen.
Spezifikation
Magnesiumchloridhexahydrat | |
7786-30-3, 7791-18-6 | |
5 bis 6.5 | |
500 g | |
≥ 99.0 % | |
MFCD00011106 | |
Chloromagnesit, Magnesium 2+ Ionendichlorid, Magnesiumchlorid, Magnesiumchlorid, wasserfrei, Magnesium-II-chlorid, magnesium ii chloride | |
[Mg++].[Cl-].[Cl-] | |
203.30 | |
CHEBI:6636 | |
≥ 99.0 % | |
>106 °C |
117 °C | |
Weiß | |
Pulver/Feststoff | |
≥ 99.0 % | |
Cl2H12MgO6 | |
15, 5726 | |
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L | |
Magnesium;dichlorid | |
5360315 | |
203.31 | |
Poly-Flasche |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen