Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Trommel- und Ballonflaschentrichter
Gewährleisten optimalen Durchfluss und optimales Volumen.
26.05 € - 98.56 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Optimaler Durchfluss und optimales Volumen |
Enthält | Griff am Rand |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Durchmesser (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Durchmesser (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15741768
|
Bel-Art™
H14712-0200 |
2.1 l | 8.8 cm | 5.1 cm |
26.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15751768
|
Bel-Art™
H14712-0250 |
4.3 l | 9.1 cm | 5.2 cm |
52.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
30193473
|
Bel-Art™
H14712-0350 |
14.1 L | 10.4cm | 5.1cm |
98.56 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Geformt aus natürlichem Polypropylenkunststoff
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Mit Griff am Rand für zusätzliche Stabilität
Spezifikation
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Optimaler Durchfluss und optimales Volumen | |
Griff am Rand |