Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Trommel- und Ballonflaschentrichter
Gewährleisten optimalen Durchfluss und optimales Volumen.
Marke: Bel-Art™ H14712-0350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Molded of natural polypropylene plastic
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- With handle at rim for added stability
Spezifikation
14.1 L | |
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Handle at rim |
5.1cm | |
45.4 cm | |
Optimum flow and volume | |
10.4cm |