Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abzugshaube mit freiem Blick
Die SP Scienceware™ Abzugshaube mit freiem Blick entlüftet sicher schädliche oder potenziell gefährliche Dämpfe und Staub.
Marke:  Bel-Art™ F50020-2010
2241.87 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24235" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17207719
  • 3059.86 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Laboratory, classroom or industrial
Beschreibung
Beschreibung
  • Versatile 3-position sash
  • Clear polycarbonate provides optimum visibility and durability
  • 500201010, Top sitting: 6 in. O.D. vent
  • O.D.: 24D x 25.8W x 26.12 in. H (61 x 65.7 x 66.4 cm)
  • I.D.: 20D x 24W x 24 in. H (50.8 x 61 x 61 cm)
  • Internal Space: 11.67 cu. ft. (0.18 m)
  • 500202010, Two Top sitting: 6 in. O.D. vent
  • O.D.: 24D x 43.8W x 26.1 in. H (61 x 111.4 x 66.4cm)
  • I.D.: 20D x 42W x 24 in. H (50.8 x 106.7 x 61 cm)
  • Internal Space: 11.67 cu. ft. (0.18 m)
Spezifikation
Spezifikation
Abzugshaube
Unfiltered
Polycarbonat
61 cm
26 in.
43.87 in.
Uncoated
None
24 in.
111.4 x 61.0 x 66.3 cm
Laboratory, Classroom
111.4 cm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.
    Aktionscode: 24235
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    15
    Stunden
    21
    Minuten
    55
    Sekunden
    11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abzugshaube mit freiem Blick > 2 top-sitting 6 in. O.D. vent opening; I.D.: 20D x 42W x 24 in. H; O.D.: 24D x 43.8W x 26.1 in. H