Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abzugshaube mit freiem Blick
Artikelnummer. p-4011644 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
65,7 cm
111,4 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15564034
Marke: Bel-Art™ F500201010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Labor, Klassenzimmer oder Industrie
Die SP Scienceware™ Abzugshaube mit freiem Blick entlüftet sicher schädliche oder potenziell gefährliche Dämpfe und Staub.
  • Vielseitiger Schiebrahmen mit 3 Positionen
  • Transparentes Polycarbonat sorgt für optimale Sichtbarkeit und Haltbarkeit
500201010
  • Oberseitensitz: Belüftung mit einem Außendurchmesser von 6 Zoll
  • AD: 24 T x 25.8 B x 26.12 H Zoll (61 x 65.7 x 66.4 cm)
  • Innendurchmesser: 20 T x 24 B x 24 H Zoll (50.8 x 61 x 61 cm)
  • Innenraum: 11.67 Kubikfuß (0.18 m)
500202010
  • Sitz mit zwei Oberseiten: Belüftung mit einem Außendurchmesser von 6 Zoll
  • AD: 24 T x 43.8 B x 26.1 H Zoll (61 x 111.4 x 66.4 cm)
  • Innendurchmesser: 20 T x 42 B x 24 H Zoll (50.8 x 106.7 x 61 cm)
  • Innenraum: 11.67 Kubikfuß (0.18 m)
Spezifikation
Produkttyp Abzugshaube
Beschichtung Uncoated
Filtertyp Unfiltered
Beleuchtungsart None
Material Polycarbonat
Tiefe (angloamerikanisch) 24 in.
Tiefe (metrisch) 61 cm
Abmessungen (L x B x H) 65.7 x 61.0 x 66.3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 26 in.
Land/Region Laboratory, Classroom
Breite (angloamerikanisch) 25,87 in.
Breite (metrisch) 65,7 cm