Learn More
Bel-Art™ TRAGBARE BOX MINI
Entwickelt für kleine Räumlichkeiten oder Installationen, in denen eine Reihe von Abzugshauben erforderlich sind. Die Bel-Art™ SP Scienceware™ Tischabzugshaube ist ideal für den Einsatz in akademischen Umgebungen wie Schulen, Hochschulen und Universitäten.
Marke: Bel-Art™ H50000-0002
704.61 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einteiliges Gehäuse aus chemikalienbeständigem Polyethylen mit abgerundeten Ecken an der Innenseite für einfache Reinigung
- Durchsichtige Schieberahmen auf einer Schiene mit Anschlagbolzen für offene, geschlossene oder Zwischenpositionen
- Platz unten ermöglicht selbst in geschlossenem Zustand einen kontinuierlichen Luftstrom
- Vordere Öffnung misst 22 B x 12 H Zoll (56 x 30 cm)
- Standfläche: 69 x 33 x 56 cm (27 x 13 x 22 in.)
- Der stufenförmige Abluftkanal kann mit einem Schlauch mit einem Durchmesser von 12 oder 15 cm (4 oder 6 Zoll) verwendet werden
- Ein Abluftsystem, das 200 m³/min (freie Luft) entlüften kann, ist nicht im Lieferumfang enthalten, wird jedoch empfohlen
Bestellinformation
Das Gebläse ist separat erhältlich.
Spezifikation
Abzugshaube | |
Unfiltered | |
Polyethylene | |
33 cm | |
Clear Acrylic Sash | |
27 in. |
Uncoated | |
None | |
13 in. | |
69 x 33 x 56 cm (27 x 13 x 22 in.) | |
Laboratory, Classroom | |
69 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ TRAGBARE BOX MINI > 13 x 27 x 22 Zoll (33 x 69 x 56 cm) TxBxH 17 kg (38 lb.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur