Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer/Uhr/Feuchtigkeitsmesser
Misst die Umgebungstemperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und gibt die Zeit an.
Marke:  Fisherbrand™ 90008-08
Artikelnummer. 11725843
  • 77.34 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: 1,5 V-Batterie Typ AAA, integrierter Ständer und Wandbefestigung
Beschreibung
Beschreibung
Misst die Umgebungstemperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und gibt die Zeit an. Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer-/Uhr-/Feuchtigkeitsmonitore sind für einfache Bedienung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit in Industrie-, Bildungs-, Krankenhaus- und Regierungslaboren konzipiert. Ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Lagerräumen, Trockenkammern, Hauben, Reinräumen, Umweltschränken und allgemeinen Laboranwendungen.
  • Dreizeilige LCD-Anzeige mit Ziffern in einer Höhe von 0,5 in. (13 mm)-
  • Zwei Bereiche: 0 ° bis 50 °C und 32 ° bis 122 °F
  • Aufklappbarer Ständer für die Anwendung auf dem Schreibtisch
  • Als Einheit der Messwerte kann Celsius oder Fahrenheit ausgewählt werden
  • Der Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit umfasst 20 bis 90 %, die Auflösung beträgt 1 % RH, die Genauigkeit liegt bei ± 8 %
  • Speicherabruf für Messwerte von höchster und niedrigster Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit
  • Die Uhr zeigt die Zeit bis zur Minute bei einer Genauigkeit von 0,0190 Sekunden
  • Einfach ablesbare LCD zeigt die Temperatur mit einer Genauigkeit von ± 1 °C und einer Auflösung von 0,1 °C/°F
Bestellinformation
Gesamtabmessungen: 4,25 L x 2,25 B x 0,5 in. H (10,8 x 5,7 x 1,3 cm)
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
Hygrometer
0,1 °C
0 °C bis 50 °C
LCD
10,8 x 5,7 x 1,3 cm (4,25 x 2,25 x 0,5 in.)
10.8 cm
5.7 cm
1.3 cm
71 g
1.5 V-Batterie Typ AAA, integrierter Ständer und Wandbefestigung
20 to 90%
±1 °C, ±5 % (mittlerer Messbereich) bis ±8 % (Ende des Messbereichs) RH
±1°C
32 bis 122 °F
4,25 in.
2,25 in.
0,5 in.
2,5 oz.
Inkubatoren, Lagerräume, Trockenkammern, Hauben, Reinräume, Klimaschränke und allgemeine Laboranwendungen
ISO 17025, A2LA, NIST
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer/Uhr/Feuchtigkeitsmesser > Thermometer-Uhr-Luftfeuchte-Monitor