Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts
Marke: Metro™ 9990P30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Grau
- Zur Aufnahme der meisten kommerziellen Etiketten (32 mm)
- Etiketten nicht enthalten
Spezifikation
Label Holder | |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale | |
63,5 x 3,2 cm | |
76 cm | |
-18 bis 120.2 °F | |
Kunststoff |
Grau | |
25 X 1.25 in. | |
30 Zoll | |
Fest | |
-28 bis 49 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter > Grau; passend für Regallängen: 760 mm (30 Zoll)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur