Learn More
Heathrow Scientific™ Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16330676 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Beutelhalter
Tischabfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Kapazität (metrisch):
2 L
9 L
19 L
40 L
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16330676
Marke: Heathrow Scientific™ HS10323
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den privaten oder allgemeinen Laboreinsatz sind verschiedene Größen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden
  • Beutel für die Sammlung von biologischen Gefahrenstoffen
  • Warnzeichen und Vorsichtsmaßnahmen für biologische Gefahrenstoffe sind in Englisch, Spanisch und Französisch gedruckt
  • Enthält ein Indikatorpatch, das sich beim Autoklavieren verdunkelt
  • Autoklavierbar bis 121 °C (250 °F)
  • Einwegprodukt
  • Der HS10044H Beutelhalter ist NUR für die Verwendung mit HS10320 2 l Beutel vorgesehen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 10,6 gal.
Kapazität (metrisch) 40 L
Farbe Rot
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung von biologischen Gefahrenstoffen
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavieren
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Anzahl pro Karton 500/Packung
Außenverpackung Kiste
Dicke (angloamerikanisch) 63 mil
Abmessungen (L x B) 25 x 33 in.
Abmessungen (L x B x H) 25 x 33 x 0,06 in.
Länge (angloamerikanisch) 25 in.
Länge (metrisch) 63,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 33 in.
Breite (metrisch) 83,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,06 in.
Höhe (metrisch) 0,15 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0,08 lb.
Gewicht (metrisch) 0,04 kg
Produkttyp Tischabfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe