Learn More
Benchmark Scientific™ BeadBath Duo™
The BeadBath Duo allows for precise temperature control when using either water or thermal beads.
990.00 € - 1690.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tubes, Bottles, Flasks |
---|---|
Temperaturbereich | 5°C to 80°C |
Typ | Bath |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17997070
|
Benchmark Scientific™
B2402-E |
2 L | 20.3 x 16.5 x 15.2 cm | 15.2 x 13.9 x 10.1 cm |
990.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17670956
|
Benchmark Scientific™
B2410-E |
10 L | 40.6 x 27.4 x 30.5 cm | 30 x 24.1 x 15.5 cm |
1690.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Convert from a water bath to a bead bath at the touch of a button
- Two separate modes for beads or water ensure optimal performance
- Quik-Cal™, simple in-lab calibration function
- Accurate and uniform temperature control
- No constant refilling
- Accessory-free securing of containers
- Ability to run constantly without waiting for heating
Spezifikation
Tubes, Bottles, Flasks | |
Bath | |
50/60 Hz |
5°C to 80°C | |
230 V |