Learn More
Benchmark Scientific™ BeadBath Duo™
The BeadBath Duo allows for precise temperature control when using either water or thermal beads.
Marke:  Benchmark Scientific™ B2410-E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17670956
  • 1690.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Convert from a water bath to a bead bath at the touch of a button
  • Two separate modes for beads or water ensure optimal performance
  • Quik-Cal™, simple in-lab calibration function
  • Accurate and uniform temperature control
  • No constant refilling
  • Accessory-free securing of containers
  • Ability to run constantly without waiting for heating
Spezifikation
Spezifikation
10 L
5°C to 80°C
Incubation
30 x 24.1 x 15.5 cm
50/60 Hz
Tubes, Bottles, Flasks
Bath
40.6 x 27.4 x 30.5 cm
230 V