Learn More
BD Einwegspritzen mit Luer-Lok™ Spitzen
Artikelnummer. p-3239164
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10630694
Marke: BD 309628
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Einzigartige integrierte BD Luer-Lock™ Spritzenspitze mit klarem Zylinder. BD Medical™ Einwegspritzen mit Luer-Lock™ Spitzen sind steril und zum Einmalgebrauch bestimmt.
  • Sterile Spritze für den Einmalgebrauch
  • Ohne Nadel
  • Klarer Spritzenkörper (Polycarbonat oder Polypropylen) mit auffälliger Skalierung
  • Konischer Kolben für einfaches Aufziehen
  • Positiver Kolbenstopp
  • Ein zusätzliches BD Luer-Lock™ Gewinde gewährleistet eine sicherere Verbindung
  • DNR-(Latex)-frei
  • Haltbarkeit: 1825 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Spritze
Einwegprodukt Ja
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Volumen (metrisch) 1 ml
Anschlusstyp Luer-Lock
Sterilität Steril