Learn More
Fisherbrand™ Basic Comfort Niedriger Laborstuhl
Verstellbarer Laborstuhl mit ausgezeichneter Lendenstütze für eine bequeme und gesunde Sitzhaltung über einen längeren Zeitraum.
Marke:  Fisherbrand™ 9653Y-0551
164.20 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17706699
  • 184.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhenverstellbare Rückenlehne mit Dauerkontakt
  • Die große und komfortable Sitzfläche und die große Lehne sorgen für hervorragenden Halt
  • Zuverlässige Körperunterstützung für Laborarbeiten
  • Pflegeleichtes Material, leicht zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Stuhl
440 bis 620 mm
GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit nach DIN 68877
Für Laborarbeiten an niedrigen Labortischen
Lehne, Sitz, Gasfeder, Gasfederdeckel, 5-Stern-Untergestell, Rollen
120 kg
10 Jahre
Weiche Rollen für harte Böden
Ja
Ja
Schwarz
Höhenverstellbar durch Gasfeder
Kunstleder
Polyamid
Höhenverstellung per Gasheber
Einstellbar von 440 bis 620 mm
12 kg
640 mm
Ja
Tischhöhe
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Basic Comfort Niedriger Laborstuhl > Typ: Stuhl
Entspricht den Biosicherheitsstufen S1 und S2, GMP-konform