Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Polypropylen mit starrem Auslaufbogen
Fasspumpen aus Polypropylen mit starrem Auslaufbogen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks. Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
194.00 € - 268.00 €
Spezifikation
Material Polypropylen, PTFE
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Typ Zylinderpumpe
Zur Verwendung mit Fässern, Kanistern, Tanks, Lebensmittel
Anwendungen Industrie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10078631
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5600-0501
50 cm
194.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10333332
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5600-0651
65 cm
194.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10313382
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5600-0801
80 cm
201.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10201832
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5600-1001
100 cm
212.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10476612
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5600-1251
125 cm
255.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10486612
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5600-1501
150 cm
268.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fasspumpe PP mit starrem Auslaufbogen.
Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Das tief liegende Bodenrückschlagventil der Fasspumpe und die mittels Fassverschraubung stufenlos verstellbare Eintauchtiefe, sichern eine gute Restentleerung. Die Fassverschraubung befestigt die Fasspumpe sicher im Fass. Fassverschraubungen und Gewindeadapter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör erhältlich.
  • Dichtungen aus PTFE
  • Tauchrohr Ø 32 mm
  • Förderleistung bis ca. 12 l/min
  • Für Fässer und Tanks von 30-1000 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen, PTFE
Zylinderpumpe
Industrie
32 mm
Chemische Beständigkeit
Fässern, Kanistern, Tanks, Lebensmittel
Auslaufbogen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Fasspumpe aus Polypropylen mit starrem Auslaufbogen