Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Polypropylen mit starrem Auslaufbogen
Fasspumpen aus Polypropylen mit starrem Auslaufbogen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks. Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Marke:  Buerkle™ 5600-1251
230.54 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.32700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10476612
  • 248.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fasspumpe PP mit starrem Auslaufbogen.
Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Das tief liegende Bodenrückschlagventil der Fasspumpe und die mittels Fassverschraubung stufenlos verstellbare Eintauchtiefe, sichern eine gute Restentleerung. Die Fassverschraubung befestigt die Fasspumpe sicher im Fass. Fassverschraubungen und Gewindeadapter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör erhältlich.
  • Dichtungen aus PTFE
  • Tauchrohr Ø 32 mm
  • Förderleistung bis ca. 12 l/min
  • Für Fässer und Tanks von 30-1000 Liter
Spezifikation
Spezifikation
134 cm
Industrie
125 cm
Polypropylen, PTFE-Versiegelung
300 mL/Hub
32 mm
125 cm
Fasspumpe
Chemisch beständig
Fässern, Kanistern, Tanks, Lebensmittel
Auslaufbogen
0,34 kg