Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Polypropylen mit starrem Auslaufbogen
Fasspumpen aus Polypropylen mit starrem Auslaufbogen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks. Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Marke: Buerkle™ 5600-0651
175.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24850kg
Beschreibung
Fasspumpe PP mit starrem Auslaufbogen.
Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Das tief liegende Bodenrückschlagventil der Fasspumpe und die mittels Fassverschraubung stufenlos verstellbare Eintauchtiefe, sichern eine gute Restentleerung. Die Fassverschraubung befestigt die Fasspumpe sicher im Fass. Fassverschraubungen und Gewindeadapter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör erhältlich.
- Dichtungen aus PTFE
- Tauchrohr Ø 32 mm
- Förderleistung bis ca. 12 l/min
- Für Fässer und Tanks von 30-1000 Liter
Spezifikation
74 cm | |
Industrie | |
65 cm | |
Polypropylen, PTFE-Versiegelung | |
230 mL/Hub | |
32 mm |
65 cm | |
Fasspumpe | |
Chemisch beständig | |
Fässern, Kanistern, Tanks, Lebensmittel | |
Auslaufbogen | |
0,8 kg |