Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro
Das Barnstead™ GenPure™ Pro Wasseraufbereitungssystem ist für die anspruchsvollsten Laboranwendungen geeignet und liefert hochreines 18,2 Megaohm-cm-Wasser in gleichbleibender Qualität.
Marke: Thermo Scientific™ 50131956
Beschreibung
Stellen Sie Reinstwasser vom Typ 1 her und sparen Sie Platz auf dem Labortisch mit dem kompakten und flexiblen Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Wasseraufbereitungssystem. Geeignet für anspruchsvollste Laboranwendungen, liefert dieses System Wasser mit 18.2 Megaohm/cm in gleichbleibender Qualität. Erhöhte Flexibilität mit einem Spender, der bis zu 24 in. (60 cm) weit reicht. Das Gerät kann auf dem Labortisch stehend verwendet oder an der Wand befestigt werden. Eine integrierte Speisewasserüberwachung trägt zu einer maximierten Lebensdauer der Kartusche bei. Sekundenschneller Austausch von Kartuschen mit Aquastop-Schnellanschlüssen.
Wasserabgabe für verschiedene Anforderungen:
- Der neue flexible Dispenser erlaubt die Abgabe in einem Radius von 60 cm (24 Zoll) um das System herum und ermöglicht so das Befüllen von größeren Gefäßen und das Waschen von Glaswaren.
Integrierte Speisewasserüberwachung:
- Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers. Jegliches Überschreiten eines Grenzwerts wird sofort angezeigt, um die Lebensdauer der Kartusche zu maximieren.
UV-Fotooxidation 185/254 nm:
- Ein leistungsstarkes UV-Gerät reduziert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten.
- UV-Oxidation reduziert auch organische Verbindungen im Wasser auf sehr niedrige Konzentrationen.
Gebrauchsfertig:
- Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche und steriler Filter sind alle unter einer Bestellnummer erhältlich.
- Die standardmäßig verfügbare Leckagedetektion warnt Anwender vor auftretenden Undichtigkeiten.
Messung von Leitfähigkeit und Resistivität:
- Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung mithilfe eines integrierten Referenzwiderstands mit einer Zellkonstanten von 0.01 cm1 sorgfältig kalibriert
- Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von ±0.1 °C durchgeführt
Genaue Dosierung:
- Ein Hochpräzisions-POM-Ablassventil ermöglicht die Abgabe mit Sterilfilter.
- Das System bietet eine elektronische Dosierung zur vollautomatischen Volumenkontrolle von 0.01 bis 65.0 l mit einer Genauigkeit von <2 %.
GLP-konforme Dokumentation
- Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen.
- Das System bietet eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall für eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen, Datum- und Uhrzeitangaben an einen PC oder Protokolldrucker.
- Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert die Fehlermeldungen der letzten vier Wochen automatisch.
- Die USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Neigbare Bedienfelder für optimale Sichtbarkeit:
- Die ergonomisch gestaltete Steuereinheit lässt sich für eine optimale Tastaturbedienung und gute Ablesbarkeit neigen.
- Das Bedienfeld besteht einer beleuchteten, vierzeiligen alphanumerischen Anzeige.
Spezifikation
0.055µS/cm | |
<0.1 CFU/mL | |
Integriert | |
Typ 1 | |
Yes | |
Wasseraufbereitungssystem | |
2 bis 6 bar | |
0.1 kW | |
13 in. | |
24,2 in. | |
18,6 in. | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
GenPure Pro ultrapure water system | |
3/4 in. NPT | |
Bis zu 2 l/min | |
18,2 Mohm.cm | |
5 to 10 ppb | |
Barnstead GenPure Pro | |
<1 | |
2°C to 35°C | |
330 mm | |
615 mm | |
472 mm | |
90/240 V |