Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits
Ersetzen Sie verbrauchte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kartuschen durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits.
176.00 € - 869.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12341278
|
Thermo Scientific™
D5022 |
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree |
869.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11476348
|
Thermo Scientific™
D50227 |
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser |
720.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10277244
|
Thermo Scientific™
D50228 |
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; vorbehandeltes Speisewasser, organikfrei |
835.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11796259
|
Thermo Scientific™
D5023 |
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree |
805.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786259
|
Thermo Scientific™
D5028 |
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung |
700.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10086614
|
Thermo Scientific™
D5029 |
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung |
549.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11796289
|
Thermo Scientific™
D50223 |
E-Pure Ultrapure Wasseraufreinigungssystem, Reinigungskartusche |
176.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ersetzen Sie verbrauchte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kartuschen durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits. Diese Kartuschenkits werden entsprechend der Zusammensetzung des verwendeten Speisewassers zusammengestellt. Wählen Sie das Kit, das am besten zu dem von Ihnen verwendeten Speisewasser und Ihren Ansprüchen an organikfreiem Wasser passt.
Für die Nanopure, E-pure Wassersysteme