Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits
Ersetzen Sie verbrauchte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kartuschen durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits.
Marke: Thermo Scientific™ D5022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.62870kg
Beschreibung
Ersetzen Sie verbrauchte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kartuschen durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits. Diese Kartuschenkits werden entsprechend der Zusammensetzung des verwendeten Speisewassers zusammengestellt. Wählen Sie das Kit, das am besten zu dem von Ihnen verwendeten Speisewasser und Ihren Ansprüchen an organikfreiem Wasser passt.
Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem Bedarf an Wasser frei von organischen Stoffen aus.Spezifikation
Kartuschensatz für E-Pure mit 3 Einsätzen, Speisung mit vorbehandeltem Wasser, frei von organischen Stoffen | |
Konus | |
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 3 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree | |
Kartuschenkit |