Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits
Ersetzen Sie verbrauchte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kartuschen durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits.
Marke:  Thermo Scientific™ D5023
764.75 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11796259
  • 805.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ersetzen Sie verbrauchte, veraltete oder anderweitig ineffektive Kartuschen durch Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Kartuschenkits. Diese Kartuschenkits werden entsprechend der Zusammensetzung des verwendeten Speisewassers zusammengestellt. Wählen Sie das Kit, das am besten zu dem von Ihnen verwendeten Speisewasser und Ihren Ansprüchen an organikfreiem Wasser passt.
Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem Bedarf an Wasser frei von organischen Stoffen aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kartuschensatz für E-Pure mit 4 Einsätzen, Speisung mit vorbehandeltem Wasser, frei von organischen Stoffen
Konus
Kartuschen-Kit für E-Pure mit 4 Einsätzen; Speisewasser aus der Leitung, ORGANICfree
Kartuschenkit