Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Artikelnummer. p-200080433
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (Durchm.)
20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (Durchm.)
Farbe:
Gelb
Weiß
Form:
Rechteck
Rund
Packungsgröße:
1000 Stück
1500 Stück
2500 Stück
3000 Stück
Artikelnummer. 30041429
Marke: Brady™ 361666
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL Recognized,CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only
Beschreibung Nylon Cloth Labels for BBP33/i3300 Printers
Klebstofftyp Acrylic, Permanent
Farbe Gelb
Ausführung Matte
Format Die-cut
Material Nylon Cloth
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and Equipment Labelling, Electrical Labelling, General Identification, Laboratory Labelling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labelling
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP33, i3300,i5300
Horizontale Wiederholung (metrisch) 15.70 mm
Etiketten pro Zeile 3
Menge 300 Stickers
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +194°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +90°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0065 in.
Dicke (metrisch) 0.166 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.70 mm
Dimensions (LxW) 12,70 mm (Durchm.)
Länge (angloamerikanisch) 12.70 mm (Dia)
Breite (angloamerikanisch) 12.70 mm (Dia)
Breite (metrisch) 12.70 mm (Dia)
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 50.10 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.5 in.
Durchmesser (metrisch) 12.70 mm
Alternate Part Number B33-603-499YL