Learn More
Brady™ B-7569 vorbedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten, L3A Diamond
Die Vinylfolie ist beständig gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
145.00 € - 215.00 €
Spezifikation
Anzeigetext | Legende: L3A Raute |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Markierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
Produktcode | Marke | Menge | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15366641
|
Brady™
121641 |
270/Rolle | Legende: L3A Raute |
215.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15316641
|
Brady™
121635 |
340/Rolle | Legende: L3A Raute |
145.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- BBP™31 und BBP™33 Allgemeine Kennzeichnungsmaterialien
- Blankoetiketten mit vorgedruckten roten Rauten ermöglichen es dem Drucker, 2-farbige GHS/CLP-Etiketten in einem Druckdurchgang zu produzieren
- In drei Größen erhältlich, jede mit 6 Rauten-Layouts, die zu Vorlagen der MarkWare™Software passen
- Betriebstemperatur: -4 bis +180 °F; Anwendungstemperatur: 50 bis 180 °F
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 bis 5 Jahre
Spezifikation
Legende: L3A Raute | |
Chemische Markierung | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |