Learn More
Brady™ B-7569 vorbedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten, L3A Diamond
Die Vinylfolie ist beständig gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
Marke:  Brady™ 121641
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15366641
  • 215.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • BBP™31 und BBP™33 Allgemeine Kennzeichnungsmaterialien
  • Blankoetiketten mit vorgedruckten roten Rauten ermöglichen es dem Drucker, 2-farbige GHS/CLP-Etiketten in einem Druckdurchgang zu produzieren
  • In drei Größen erhältlich, jede mit 6 Rauten-Layouts, die zu Vorlagen der MarkWare™Software passen
  • Betriebstemperatur: -4 bis +180 °F; Anwendungstemperatur: 50 bis 180 °F
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 bis 5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Legende: L3A Raute
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
75 x 110mm (2,95 x 4,33 in.)
Chemische Markierung
270/Rolle