Learn More
Brady™ B-7569 vorbedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten, L3A Diamond
Die Vinylfolie ist beständig gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
Marke: Brady™ 121635
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- BBP™31 und BBP™33 Allgemeine Kennzeichnungsmaterialien
- Blankoetiketten mit vorgedruckten roten Rauten ermöglichen es dem Drucker, 2-farbige GHS/CLP-Etiketten in einem Druckdurchgang zu produzieren
- In drei Größen erhältlich, jede mit 6 Rauten-Layouts, die zu Vorlagen der MarkWare™Software passen
- Betriebstemperatur: -4 bis +180 °F; Anwendungstemperatur: 50 bis 180 °F
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 bis 5 Jahre
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Legende: L3A Raute | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
340/Rolle | |
-20 °C bis 75 °C | |
85 x 55 mm | |
85.00 mm |
Vorgedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten für BBP3x-Drucker | |
Weiß mit vorgedruckten roten Diamanten | |
Vinyl | |
Chemische Markierung | |
1 | |
Brady Arbeitsstation, MarkWare | |
0.102 mm | |
55 mm |