Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Labels
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
357.00 € - 880.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Ausführung | Matt |
Material | PVF |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11563744
|
Brady™
030164 |
White | 6.4 mm | 3 | 22.9 mm |
497.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11553744
|
Brady™
030163 |
White | 6.4 mm | 4 | 19.1 mm |
357.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11573744
|
Brady™
030165 |
White | 9.5 mm | 2 | 31.8 mm |
880.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11503754
|
Brady™
030168 |
Yellow | 9.5 mm | 2 | 31.8 mm |
880.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11583744
|
Brady™
030166 |
White | 12.7 mm | 3 | 15.2 mm |
880.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11513754
|
Brady™
030169 |
Yellow | 12.7 mm | 3 | 25.4 mm |
880.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
- Self-extinguishing
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
PVF | |
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker | |
Rechteck | |
0.091 mm |
Matt | |
Unsteril | |
10.000 Etiketten | |
-70°C to +135°C |