Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Labels
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
Marke:  Brady™ 030165
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573744
  • 880.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
  • Self-extinguishing
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
PVF
Unsteril
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
2
Rechteck
0.091 mm
31.8 mm
9.5 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Thermotransfer
Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Electrical Labeling
33 mm
10.000 Etiketten
-70°C to +135°C
12.1 mm
31.8 mm
9.5 mm