Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Labels
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
Marke: Brady™ 030168
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
- Self-extinguishing
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Yellow | |
PVF | |
Unsteril | |
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker | |
2 | |
Rechteck | |
0.091 mm | |
31.8 mm | |
9.5 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Electrical Labeling | |
33 mm | |
10.000 Etiketten | |
-70°C to +135°C | |
12.1 mm | |
31.8 mm | |
9.5 mm |