Learn More
Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.
Marke: Brady™ 030118
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Permanenter Klebstoff
- Für glatte Oberflächen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
THT-7-423-3 | |
White | |
Polyester (B-423) | |
Unsteril | |
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker | |
3000 Etiketten | |
-70 bis +110 °C | |
34.9 mm | |
69.85 mm | |
31.8 mm |
UL-, CSA- und AGA-zugelassen | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0.076 mm | |
69.9 mm | |
31.8 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer > Polyester (B-423) Thermal Transfer Labels; Color: White; Height (Metric): 31.8 mm; Labels per Row: 1; Vertical Repeat (Metric): 34.9 mm; Width (Metric): 69.9 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur