Learn More
Azpack™ Azpack™ Permanent-Kabelbinder aus Nylon
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Azpack™ nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 200 x 4.8 mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
16.95 € - 42.35 €
Spezifikation
Typ | Kabelbinder |
---|---|
Material | Nylon |
Länge (metrisch) | 200 mm |
Breite (metrisch) | 4.8 mm |
Abmessungen (L x B) | 200 x 4.8 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12366377
|
Azpack™
12366377 |
Orange |
20.10 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11378083
|
Azpack™
11378083 |
Schwarz |
19.35 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11328093
|
Azpack™
11328093 |
Transparent |
42.35 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12386377
|
Azpack™
12386377 |
Violett |
19.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12396377
|
Azpack™
12396377 |
Braun |
17.05 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12326377
|
Azpack™
12326377 |
Rot |
19.91 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12346377
|
Azpack™
12346377 |
Gelb |
19.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12356377
|
Azpack™
12356377 |
19.50 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
12376377
|
Azpack™
12376377 |
Silber |
16.95 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12336377
|
Azpack™
12336377 |
Blau |
20.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.- Material – Nylon
- Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
- Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Kabelbinder | |
200 mm | |
200 x 4.8 mm | |
100/Packung |
Nylon | |
4.8 mm | |
22 kg | |
UL94 Klasse V2 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Azpack™ Permanent-Kabelbinder aus Nylon