Learn More
Azpack™ Azpack™ Permanent-Kabelbinder aus Nylon
Artikelnummer. 11328093
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Orange
Rot
Schwarz
Silber
Transparent
Violett
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11328093
Marke: Azpack™ 11328093
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Azpack™ nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 200 x 4.8 mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
Erhältlich in diversen Größen und Farben.
  • Material – Nylon
  • Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
  • Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Typ Kabelbinder
Material Nylon
Farbe Transparent
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 4.8 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 4.8 mm
Zugfestigkeit (angloamerikanisch) 22 kg
Menge 100/Packung
Zertifizierung/Konformität UL94 Klasse V2