Learn More
Azpack™ Azpack™ Permanent-Kabelbinder aus Nylon
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Orange
Rot
Schwarz
Silber
Transparent
Violett
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.
- Material – Nylon
- Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
- Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kabelbinder |
| Material | Nylon |
| Farbe | Orange |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Breite (metrisch) | 4.8 mm |
| Abmessungen (L x B) | 200 x 4.8 mm |
| Zugfestigkeit (angloamerikanisch) | 22 kg |
| Menge | 100/Packung |
| Zertifizierung/Konformität | UL94 Klasse V2 |