Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Rollen mit Falte
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ Seitenfaltensäcke auf Rolle eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
Marke: Synergy Healthcare™ RG30060100
Beschreibung
- Schützt den Inhalt vor Zersetzung, Beschädigung und Kontamination.
- Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Sterilisationsrolle | |
EN868-5 und ISO11607-1 | |
4/Karton | |
100 m x 300 mm x 60 mm |
Autoklavierbar | |
Blau | |
100 m x 300 mm | |
100 m |