Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Rollen mit Falte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 m x 100 mm
100 m x 150 mm
100 m x 200 mm
100 m x 300 mm
Menge:
4/Karton
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 Stück
Beschreibung
- Schützt den Inhalt vor Zersetzung, Beschädigung und Kontamination.
- Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Normen EN 868-5 und ISO 11607-1 |
| Farbe | Blau |
| Material | Polyester, Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | Je 1 |
| Sterilisationsmethode | Dampf und EO |
| Abmessungen (L x B) | 100 m x 100 mm |
| Länge (metrisch) | 200 m |
| Produkttyp | Sterilisationsrolle |