Learn More
Masterflex™ Polyamidschläuche
Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern.
Marke:  Masterflex™ 95820-04
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11775059
  • 94.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Spannungsfestigkeit
  • Formstabile und isotrope mechanische Eigenschaften
  • Temperaturbeständig von -445 °F (-265 °C) bis 752 °F (400 °C)
  • Kratz- und abriebfest
  • Beständigkeit in korrosiven Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Harz erfüllt die Anforderungen der Normen USP, Klasse VI, und NEMA
0.51 mm
0.54 mm
Chemischer Transfer, Abgabe von Pestiziden/Düngemitteln, Wasserzuleitungen, Lebensmittel-/Milchverarbeitung und Wasseraufbereitungsanlagen
1 Packung
500 psi
Autoklavierbar
Polyimid
1.52 m
-250 °C
Bernsteinfarben
480 °C
Name des Produkts
Masterflex™ Polyamidschläuche > Innendurchmesser: 0.51 mm