Learn More
Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Aus langlebigem, leichten Polypropylen. Der Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen besticht durch einen Parallelschaft, welcher ein Überbrücken von Pulver vermindert und so für einen besseren Durchfluss sorgt. Die beiden größten Ausführungen sind oben mit vertikalen Seiten ausgestattet, um ein Verschütten zu verhindern.
Marke:  Azlon FWC204
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12561506
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Aus langlebigem, leichtem Polypropylen.Der Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen verfügt über Parallelschaft, welcher ein Überbrücken von Pulver vermindert und so für einen besseren Durchfluss sorgt.Die beiden größten Ausführungen sind oben mit vertikalen Seiten ausgestattet, um ein Verschütten zu verhindern.
  • Leichtgewichtiger Pulvertrichter aus Polypropylen
  • Bruchsicher im normalen Gebrauch
  • Parallelschaft minimiert „Überbrückung“ von Pulver für verbesserten Durchfluss
  • Oberteile mit vertikalen Seiten bei den zwei größten Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
80mm
Polypropylen
Autoklavierbar
22 mm
74 mm
Name des Produkts
Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen > Height: 74mm