Learn More
Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8001845
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
65mm
80mm
100 mm
120mm
150 mm
290mm
420 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35mm
36 mm
48 mm
Höhe (metrisch):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12571506
Marke: Azlon FWC208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus langlebigem, leichten Polypropylen. Der Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen besticht durch einen Parallelschaft, welcher ein Überbrücken von Pulver vermindert und so für einen besseren Durchfluss sorgt. Die beiden größten Ausführungen sind oben mit vertikalen Seiten ausgestattet, um ein Verschütten zu verhindern.
Aus langlebigem, leichtem Polypropylen.Der Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen verfügt über Parallelschaft, welcher ein Überbrücken von Pulver vermindert und so für einen besseren Durchfluss sorgt.Die beiden größten Ausführungen sind oben mit vertikalen Seiten ausgestattet, um ein Verschütten zu verhindern.
  • Leichtgewichtiger Pulvertrichter aus Polypropylen
  • Bruchsicher im normalen Gebrauch
  • Parallelschaft minimiert „Überbrückung“ von Pulver für verbesserten Durchfluss
  • Oberteile mit vertikalen Seiten bei den zwei größten Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 120mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 30 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 106 mm