Learn More
Azlon™ Azlon™ Mehrsprachig bedruckte Polypropylen-Spritzflasche
Click to view available options
Chemical Label:
Dichlormethan
Methylethylketon
Beschreibung
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen. Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spritzflaschen aus Polypropylen sind mit chemischen Bezeichnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spritzflaschen mehr benötigt werden.
- Weithalswaschflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung
- Hergestellt aus Polypropylen für hohe thermale und chemische Beständigkeit, autoklavierbar
- Unlöschbar in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch bedruckt
- Farbcodierter, einteiliger Verschluss aus PP behält Form bei der Verwendung
- Verschluss mit präziser Strahlspitzenöffnung für genaue Steuerung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Material | Polypropylen |
Menge | 5/Pckg. |
Verschlussfarbe | Grün |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Öffnung | Weit |
Chemical Label | Methylethylketon |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Verschlusskappe ohne Belüftung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 5.2 MB
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3.7 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Azlon™ Mehrsprachig bedruckte Polypropylen-Spritzflasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur