Learn More
VITLAB™ Weithalsspülflaschen
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Acetonitrile
Distilled Water
Ethanol
Ethyl Acetate
Isopropanol
Methanol
Methyl Ethyl Ketone
Methylene chloride
N,N-Dimethylformamide
Toluene
Beschreibung
- Hergestellt aus PE-LD (oder PP für Aceton und MEK), Sprühröhrchen aus PP
- Konform mit Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
- Bedruckt mit:
- Materialbezeichnung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
- Risikosätze (R-Sätze), Sicherheitssätze (S-Sätze) und NFPA-Code
- Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
- VENT-CAP Bauweise verhindert nahezu vollständig statischen Überdruck für minimales Auslaufen oder Tropfen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Speichern und Lagerung |
Enthält | Sprühröhrchen und Prägung |
Material | Polypropylen |
Verschlussfarbe | Rot |
Zertifizierung/Konformität | Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 166 mm |
Chemical Label | Methyl Ethyl Ketone |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Weithalsspülflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur