Learn More
Kartell™ Filtrations- und Vakuumexsikkatoren
Entleerung bis auf 1 bar möglich, mit einem Verlust unter 0.03 mbar in 24 Stunden. Kartell™ Filtrations- und Vakuumexsikkatoren sind implosionssicher.
Marke: Kartell™ 0055400
Beschreibung
- Transparente Abdeckung aus Polycarbonat dichtet mit einem in den Flansch der Polypropylenbasis eingesetzten O-Ring aus Neopren ab
- Anfangsvakuum mit wenig Fett auf dem O-Ring aufgetragen
- Abnehmbare Wanne zum Aufbewahren eines Trockenmittels
- Inklusive Vakuum-Ablasshahn/Rückschlagventil
- Durch den speziell gerillten Stopfen in der Baugruppe kann die Luft bei Bedarf sehr langsam wieder eindringen, um den Inhalt nicht zu beschädigen
Spezifikation
Polypropylen/Polycarbonat | |
9,2 L | |
225 mm |
Je 1 | |
300 mm | |
250 mm |